Documenti fondamentali
Z517658
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnels with PTFE needle valve
Jacketed, capacity 100 mL, joint: ST/NS 29/32
Sinonimo/i:
funnel glass, glass funnel, glass funnels
Scegli un formato
1 EA
1.530,00 €
1.530,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.530,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
1.530,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS29/32
Altezza
430 mm
Capacità
100 mL
Categorie correlate
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)