Documenti fondamentali
Z515930
Sigma-Aldrich
Aldrich® solvent storage flask
capacity 250 mL, joint: ST/NS 29/32
Sinonimo/i:
bottom flask, flask round, round flask
Scegli un formato
1 EA
138,00 €
138,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
138,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
138,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
round bottom
single-neck
Giunto
joint: ST/NS29/32
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
250 mL
Descrizione generale
With ground-glass joint and glass stopcock. Use septum Z565695 or Z565679 (see Septa Section).
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)