These centrifuge tubes are manufactured from borosilicate glass 3.3, and don't include caps.
Z514861
Kimax® high strength centrifuge tube
plain, capacity 15 mL
Sinonimo/i:
45500-15
Scegli un formato
118,00 €
Scegli un formato
About This Item
118,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass Type 1
Caratteristiche
RCF 13,100 × g
Confezionamento
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Kimble®
D.E. × lungh.
18 mm × 102 mm
Capacità
15 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
Are these centrifuge tubes made of glass and do they come with the caps?
1 risposta-