Documenti fondamentali
Z512230
Sigma-Aldrich
Serrated natural rubber septa
white rubber, bottom O.D. 28 mm, fits neck I.D., 25.5 mm, ST/NS: 29/42
Sinonimo/i:
Rubber Septa, Serrated Septa
Scegli un formato
1 PKG
361,00 €
361,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
361,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
eCl@ss:
32119211
NACRES:
NB.35
361,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
white rubber
impiego
ST/NS: 29/42
Caratteristiche
fits neck I.D. 25.5 mm
Confezionamento
package of 100
Diam. est. base
28 mm
Descrizione generale
Closure has a turnover flange molded to grip outside of container neck, promoting a double seal in conjunction with annular serrations on a hollow plug. Annular serrations depress themselves against the inside wall of the bottle neck, making each serration a suction sealing point.
Note: For extra security when using large bore transfer needles, fasten septum to bottle or flask opening with a wrap-it tie. See ties and accessory tool listings on next page.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)