Documenti fondamentali
Z512222
Sigma-Aldrich
Serrated natural rubber septa
red rubber, bottom O.D. 28 mm, fits neck I.D., 25.5 mm, ST/NS: 29/42
Sinonimo/i:
Natural Rubber Seal, Rubber Septa
Scegli un formato
1 PKG
361,00 €
361,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
361,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
eCl@ss:
32119211
NACRES:
NB.35
361,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
red rubber
impiego
ST/NS: 29/42
Caratteristiche
fits neck I.D. 25.5 mm
Confezionamento
package of 100
Diam. est. base
28 mm
Descrizione generale
Closure has a turnover flange molded to grip outside of container neck, promoting a double seal in conjunction with annular serrations on a hollow plug. Annular serrations depress themselves against the inside wall of the bottle neck, making each serration a suction sealing point.
Note: For extra security when using large bore transfer needles, fasten septum to bottle or flask opening with a wrap-it tie. See ties and accessory tool listings on next page.
Applicazioni
Serrated natural rubber septa have been used to equip the flask for maintaining an inert atmosphere inside the flask.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4