Documenti fondamentali
Z512206
Sigma-Aldrich
Serrated natural rubber septa
red rubber, bottom O.D. 19.5 mm, fits neck I.D., 17.5 mm, ST/NS: 19/22
Scegli un formato
1 PKG
165,00 €
165,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
165,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
eCl@ss:
32119211
NACRES:
NB.35
165,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
red rubber
impiego
ST/NS: 19/22
Caratteristiche
fits neck I.D. 17.5 mm
Confezionamento
package of 100
Diam. est. base
19.5 mm
Descrizione generale
Closure has a turnover flange molded to grip outside of container neck, promoting a double seal in conjunction with annular serrations on a hollow plug. Annular serrations depress themselves against the inside wall of the bottle neck, making each serration a suction sealing point.
Note: For extra security when using large bore transfer needles, fasten septum to bottle or flask opening with a wrap-it tie. See ties and accessory tool listings on next page.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Cloroformio-d 99.8 atom % D
Sigma-Aldrich
151823
Cloroformio-d