Documenti fondamentali
Z512540
Sigma-Aldrich
Serrated natural rubber septa
red rubber, bottom O.D. 26.5 mm, fits neck I.D., 24.0 mm
Scegli un formato
1 PKG
156,50 €
156,50 €
Prezzo di listino313,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
156,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
156,50 €
Prezzo di listino313,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
red rubber
Caratteristiche
fits neck I.D. 24.0 mm
Confezionamento
package of 100
Diam. est. base
26.5 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Closure has a turnover flange molded to grip outside of container neck, promoting a double seal in conjunction with annular serrations on a hollow plug. Annular serrations depress themselves against the inside wall of the bottle neck, making each serration a suction sealing point.
Note: For extra security when using large bore transfer needles, fasten septum to bottle or flask opening with a wrap-it tie. See ties and accessory tool listings on next page.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)