Documenti fondamentali
Z509221
Watch glasses
O.D. 65 mm
Scegli un formato
1 PKG
87,00 €
87,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
87,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
87,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
concave
soda-lime glass
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pkg of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
D.E.
65 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Concave, clear annealed soda lime glass with fire-polished edges.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)