Documenti fondamentali
Z329193
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, octagonal with pivot ring
L 75 mm, bar diam. 12 mm
Sinonimo/i:
PTFE, Stirring rods
Scegli un formato
10 EA
152,00 €
152,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
152,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
152,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PTFE-coated
octagonal (with pivot ring)
Produttore/marchio commerciale
BRAND 137625
Lunghezza
75 mm
Diam. ancoretta
12 mm
Diam. fulcro
14.5 mm
Descrizione generale
Angular surface creates high turbulence even at low speeds. For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum position.
Altre note
BR137625 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)