Documenti fondamentali
Z503576
Sigma-Aldrich
Scienceware® Digi-Max slide caliper
accuracy: ± 0.1 mm
Sinonimo/i:
Digital Caliper
Scegli un formato
1 EA
380,00 €
380,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
380,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41111700
NACRES:
NB.79
380,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H13417-0000
Descrizione generale
Has LCD display. Measures with metric or english scale and is self-zeroing. Range: 0 to 150 mm; 0 to 6 in. Accuracy: ± 0.1 mm.
Note legali
Digi-Max is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Does Z503576, Scienceware® Digi-Max™ slide caliper have any SPC or any other output to connect to a computer?
    1 risposta
    1. This caliper does not have any output plugs or sockets for connecting to a computer.