Documenti fondamentali
Z169048
Micrometer
Metric
Scegli un formato
1 EA
122,55 €
122,55 €
Prezzo di listino129,00 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
122,55 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41111700
NACRES:
NB.79
122,55 €
Prezzo di listino129,00 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
subdivision 0.01 mm
Confezionamento
pack of 1 ea
Campo di misura
0-25 mm
Descrizione generale
Calibrated to read 0 to 25 mm, in 0.01 mm divisions and comes with friction stop; in padded plastic case.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)