Documenti fondamentali
Z418862
Sigma-Aldrich
System 45 vessel with threaded side port and removable fritted disc
capacity ~125 mL, Complete
Scegli un formato
1 EA
335,30 €
335,30 €
Prezzo di listino479,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
335,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
335,30 €
Prezzo di listino479,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
L × diam.
105 mm × 45 mm
Capacità
~125 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Cylindrical style vessel has a 2 mm PTFE valve at the top, with a GL 18 threaded side port. The 32 mm threaded bottom valve assembly incorporates System 45 technology. The coarse fritted disc is easily removed from the PTFE adapter for cleaning and/or replacement. PTFE top and bottom valves require 1/4-turn to open or close. Valve stems have a 1/4-28 internal thread in the stem which allows a variety of adapters to be used. For male 1/4-28 and male Luer adapters, see Cat. No. Z417416 and Z417424.
Note legali
System 45 is a trademark of John Babashak
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)