Documenti fondamentali
Z162302
Sigma-Aldrich
Aldrich® solid-phase peptide synthesis flask
capacity 5 L, center joint: ST/NS 34/45
Scegli un formato
1 EA
1.030,00 €
1.030,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.030,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.24
1.030,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
four-neck
round bottom
Giunto
center joint: ST/NS34/45
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
5 L
Descrizione generale
Has three 24/40 side joints and a center joint that varies in size according to the capacity of the flask. Coarse frit (25 to 50 μm) and PTFE Rotaflo® stopcock permit rapid filtration and resin washing.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)