Documenti fondamentali
Z415596
Sigma-Aldrich
Aldrich® side-arm distilling head
joint: ST/NS 24/40, thermometer joint: ST/NS 10/30
Scegli un formato
1 EA
193,00 €
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
193,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
thermometer joint: ST/NS10/30
joint: ST/NS24/40
Lunghezza braccio laterale
150 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
A 50mm immersion length thermometer is recommended for the 14/20 joint, and 75mm immersion length thermometers are recommended for the 24/40 and 29/32 joints.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)