Documenti fondamentali
Z411973
Sigma-Aldrich
Aldrich® glass helices
coil I.D. ~6 mm
Scegli un formato
500 G
622,00 €
1 KG
827,00 €
622,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
622,00 €
1 KG
827,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
622,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Diam. int. spirale
~6 mm
Descrizione generale
Each helice consists of a single turn of borosilicate glass rod, approximately 0.5 mm in diam.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)