Z406678
Borosilicate glass stirrer blade
W × L 23 mm × 113 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Prodotti consigliati
Materiali
glass
Descrizione
for shafts with button
Caratteristiche
fits shaft o.d. 10 mm
for flask size 2,000 ‑ 3,000 mL
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 8083-16
Largh. × lungh.
23 mm × 113 mm
Categorie correlate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)