Documenti fondamentali
Z341894
IKA® dish attachment for KS 130 basic and control shakers
AS 130.3 dish attachment
Scegli un formato
1 EA
125,00 €
125,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
125,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.73
125,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
foil (slip-resistant)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
IKA 3120000
Descrizione generale
Note: For smooth shaking operations in the low viscosity range, e.g. Petri dishes or culture bottles. With integrated slip-resistant foil (PP).
Note legali
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)