Documenti fondamentali
Z341657
3M 6000/7000 series filters
A2 Organic Vapour filter, pkg of 2 ea
Scegli un formato
1 PKG
22,00 €
22,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
22,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
46182002
NACRES:
NB.35
22,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Descrizione
Protects against organic vapours with b.p. >65°C up to 10 × OEL* or 5000ppm*, EN141
Confezionamento
pkg of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
3M 6055
Disponibilità
not available in USA and Canada
Descrizione generale
Gas and vapour filters
Two filters required per respirator.
Caratteristiche e vantaggi
These filters utilise 3M′s advanced filter technology which minimises breathing resistance for greater comfort to the user. Select gas and vapour filters, particulate filters according to protection required. All filters fit both 6000 and 7000 series respirators by bayonet connection. Two filters required per respirator.
Attenzione
All these filters should only be used for protection against hazards with good warning properties, e.g. smell or taste, and providing the concentrations of hazardous substances are not immediately dangerous to life or health (IDLH). *Where concentrations are given in terms of the OEL or ppm, the filter should only be used for protection against concentrations below the lower value.
Note legali
3M is a trademark of 3M Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)