Documenti fondamentali
Z314579
FORTUNA® Optima glass syringes with interchangeable components
capacity 30 mL, Luer lock tip style
Scegli un formato
1 EA
28,50 €
10 EA
285,00 €
28,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
28,50 €
10 EA
285,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
42142600
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
28,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
Caratteristiche
autoclavable
graduated 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Fortuna Graf
Capacità
30 mL
applicazioni
PFAS testing
Categorie correlate
Descrizione generale
  • Interchangeable barrels and plungers
  • Flanges flat on two sides to prevent syringe rolling
  • Colored ring on plunger ends for easy volume measurement
  • Conformity certified by H mark
Glass Luer
- standard Luer hub
Luer lock - metal Luer lock tip on glass syringe, easy twist locks Luer needle onto syringe
Note legali
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)