The internal diameter of this syringe is 6.716 ± 0.0010 mm.
Z314501
FORTUNA® Optima glass syringes with interchangeable components
capacity 1 mL, Luer lock tip style
Scegli un formato
10,90 €
Scegli un formato
About This Item
10,90 €
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
Caratteristiche
autoclavable
graduated 0.05 mL
Produttore/marchio commerciale
Fortuna Graf
Capacità
1 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
- Interchangeable barrels and plungers
- Flanges flat on two sides to prevent syringe rolling
- Colored ring on plunger ends for easy volume measurement
- Conformity certified by H mark
Glass Luer - standard Luer hub
Luer lock - metal Luer lock tip on glass syringe, easy twist locks Luer needle onto syringe
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
What is the internal diameter of the syringe body?
1 risposta-