Documenti fondamentali
Z310743
Volac® Pasteur pipette
Cotton plugged, L 150 mm
Scegli un formato
1 PKG
119,00 €
119,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
119,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
119,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
soda-lime glass
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
Cotton plugged
Confezionamento
pack of 1000 ea
pack of 1000
Produttore/marchio commerciale
Volac D810/PP
Disponibilità
not available in USA and Canada
Lunghezza
150 mm
Note legali
Volac is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Pasteur pipettes long capillary tip, approx 2 mL withdraw volume, soda-lime glass
Z628018
Pasteur pipettes
BRAND® pipette withdraw volume 5.5 mL (including bulb), graduations, 0.25 mL
BR747775
BRAND® pipette
BRAND® dropping pipettes capacity 1.5 mL, with integrated bellows
Z331783
BRAND® dropping pipettes
BRAND® pipette withdraw volume 3 mL (including bulb), graduations: no, drop quantity 25 per mL
Z331740
BRAND® pipette