Documenti fondamentali
Z303860
Quickfit® wide-neck reaction flask
capacity 10,000 mL, Spherical
Sinonimo/i:
FR10LF
Scegli un formato
1 EA
378,00 €
378,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
378,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
378,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
round bottom
wide-neck
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Lid
Spherical
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Quickfit FR 10LF
Disponibilità
not available in USA and Canada
Capacità
10,000 mL
Descrizione generale
Reaction flasks have a flat flange so that lids can be quickly and easily detached. Flanges have 100 mm bore for easy addition or removal of starting materials and products, as well as for simple cleaning. Z653322 has 75mm bore. Order lids and clips separately.
NOTE: Z338052 is cylindrical.
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)