Documenti fondamentali
Z303704
Quickfit® three-neck round-bottom flasks with vertical necks
capacity 2,000 mL, center joint: ST/NS 29/32
Sinonimo/i:
FR2L/4S/22P
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
Materiali
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Giunto
center joint: ST/NS29/32
side joint ST/NS19/26
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Quickfit FR2L/4S/22P
Disponibilità
not available in ROW (Available only in EU countries), USA and Canada
not available in USA and Canada
Altezza
220 mm
Capacità
2,000 mL
Descrizione generale
  • One vertical neck
  • Two parallel necks
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)