Z302198
Tyvek® Pro.Tech total body coveralls
size XXL
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
Prodotti consigliati
Misura
XXL
Produttore/marchio commerciale
Tyvek
Disponibilità
not available in USA and Canada
Descrizione generale
With full length zipper, elasticated wrist holes, integral elasticated hood and overshoes for protection in controlled, clean environments. Provides CE type 5 and Type 6 (particle and limited splash) protection.
Note legali
Tyvek is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)