Documenti fondamentali
Z740473
MICROGARD 2000 coveralls for protection from infective agent
size 2XL (elasticated ankles)
Scegli un formato
1 EA
12,50 €
12,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
12,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
46181503
NACRES:
NB.35
12,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Misura
2XL (elasticated ankles)
Produttore/marchio commerciale
Arco 1762007
Descrizione generale
MICROGARD 2000 fully elasticated coverall with hood , setting the standard in Type 5/6 performance and protection, offers protection from infective agents, pesticides, particulates, fibres and liquid chemical spray.
Features:
  • 3-piece hood
  • 2-way front zipper with re-sealable storm flap
  • Finger loops
  • Elasticated hood, waist, wrists and ankles
Approved to:
EN ISO 13982-1 Type 5 Particulate protection
EN13034 Type 6 Reduced spray
EN1073-2 Barrier to radioactive particulates - Class 2
EN14126 Barrier to infective agents
EN1149-5 Anti-static
Note legali
Microgard is a trademark of Microgard Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)