Z301655
Marigold® Suretouch vinyl gloves
size L
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Prodotti consigliati
Misura
L
Caratteristiche
CE compliant
Confezionamento
pkg of 100 gloves
Produttore/marchio commerciale
Marigold
Disponibilità
not available in USA and Canada
Lungh. × spessore
240 mm × 0.20 mm , double wall
Descrizione generale
Easy pull-on, tear resistant, disposable vinyl gloves packed in dispenser style boxes offering the wearer high sensitivity when in use. Vinyl gloves offer protection against minimal risks only.
Note legali
Marigold is a registered trademark of Comasec SAS
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)