Documenti fondamentali
Z301302
Quickfit® plain bends
joint: ST/NS 14/23
Sinonimo/i:
RA9/11
Scegli un formato
1 EA
44,70 €
44,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
44,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
44,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS14/23
Produttore/marchio commerciale
Quickfit RA 9/11
Disponibilità
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Descrizione generale
Socket to cone. Generally used as distilling adapters.
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)