Documenti fondamentali
Z283959
Spinwedge® magnetic stirring bar
size 1/2 in. × 1 3/4 in.
Sinonimo/i:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
Scegli un formato
3 EA
68,80 €
68,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
3 EA
68,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
68,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PTFE-coated (wedge shaped)
PTFE-coated
Confezionamento
pack of 3 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F37123-0000
Lunghezza
44 mm
Diametro
12.7 mm
Misura
1/2 in. × 1 3/4 in.
Descrizione generale
  • Spinwedge® magnetic stirring bars are ideal for churning sediment or dissolving salts for thorough dispersion.
  • The wedge shape design provides strong turbulence at low speeds.
  • The chemically resistant bars feature a sharply angled broad face for rigorous mixing of viscous solutions.
  • Alnico magnet encapsulated in FDA Grade PTFE (polytetrafluoroethylene) coating.
  • Autoclavable.
Bars designed to plough up sediment and provide strong mixing action.
Note legali
Spinwedge is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)