Documenti fondamentali
Z283827
Spinbar® magnetic stirring fleas
white, L × diam. 7 mm × 2 mm
Scegli un formato
3 EA
21,10 €
21,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
3 EA
21,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
21,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PTFE-coated
cylindrical PTFE-coated
Caratteristiche
ALNICO V coated magnet
Confezionamento
pack of 3 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F37119-0007
L × diam.
7 mm × 2 mm
Lunghezza
7 mm
Diametro
2 mm
Colore
white
Descrizione generale
  • Spinbar® magnetic stirring fleas are designed for use in tubes, vials, and gradient markers.
  • Ideal for mixing of small volume samples in environmental testing and life science applications.
  • Alnico magnet encapsulated in durable and inert FDA grade PTFE (polytetrafluoroethylene) coating.
  • Broad chemical resistance for use in a wide variety of applications.
  • Autoclavable.
Very small, efficient stirring bars. Ideal for vials, micro test tubes, centrifuge tube mixing etc.
  • PTFE-coated
  • ALNICO V coated magnet
Note legali
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)