Documenti fondamentali
Z274747
WILMAD® 10mm diam. NMR tubes
frequency 400 MHz, L 9 in.
Sinonimo/i:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
Scegli un formato
1 PKG
307,00 €
307,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
307,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
307,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass tube
colorless tube
Caratteristiche
neck thread push fit
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Wilmad 513-5PP-9
Parametri
400 MHz frequency
Lunghezza
9 in.
curvatura
25 μm
concentricità
51 μm
Diam. tubo
10 mm
Spessore delle pareti
0.46 mm
Descrizione generale
Made of Pyrex® borosilicate glass for compatibility with ground joints, valves, and vacuum racks. Precision ground and highly polished for spinning stability and highest resolution. Tubes have round bottoms and include a sandblasted marking spot for labeling samples. Tubes are thin-walled. Tubes that are 9 in. L are for making standards and for use with tip-off manifolds. Precision Wilmad NMR tubes are suitable for high field NMR spectroscopy.
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)