Documenti fondamentali
Z268429
Sigma-Aldrich
Pall reusable syringe filter holders
diam. 25 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
eCl@ss:
32110206
Materiali
polyacetal (resin construction)
polypropylene housing
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Gelman 4320
Diametro
25 mm
Dimensione pori
(N/A)
Raccordi
Luer inlet and outlet
Descrizione generale
Reusable plastic filter holders provide an affordable alternative to disposable syringe filters. Autoclavable.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)