Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
Z266361
Sigma-Aldrich
Spinbar® magnetic stir bar
PTFE-coated, polygon, diam. 27 mm, L 57 mm, white
Sinonimo/i:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
Scegli un formato
1 EA
138,70 €
138,70 €
Prezzo di listino146,00 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
138,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
138,70 €
Prezzo di listino146,00 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PTFE-coated
polygon
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F37118-0002
Lunghezza
57 mm
Diametro
27 mm
Colore
white
Descrizione generale
  • Spinbar® magnetic stir bar is used in conjunction with a magnetic stirring plate for uniform, consistent, and thorough mixing of chemical solutions.
  • Alnico magnet encapsulated in durable and inert FDA grade polytetrafluoroethylene (PTFE) low friction coating.
  • Multi-faceted-shaped bars provide a greater surface area and added turbulence for more vigorous, thorough mixing.
  • Autoclave safe.
Leakproof, seamless, polished, and contains a permanent Alnico V magnet. Egg-shape bar is designed especially for use in round-bottom vessels.
Note legali
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)