Documenti fondamentali
Z265918
Sigma-Aldrich
Microporous carbon boiling chips
weight 227 g
Scegli un formato
1 EA
18,70 €
18,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
18,70 €
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
18,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pack of 1 ea
Peso
227 g
Descrizione generale
Eliminates bumping of liquids in boiling operations and distillations.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4