Documenti fondamentali
Z265195
Microflex® ULTRA ONE® powder-free latex gloves
size 9‑9.5 XL
Sinonimo/i:
disposable glove
Scegli un formato
1 PKG
28,90 €
10 PKG
270,00 €
28,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
28,90 €
10 PKG
270,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
28,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
vinyl
white gloves
Misura
9‑9.5 XL
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
disposable
latex free: no
powder-free
Confezionamento
pack of 50 ea (boxes of 50)
pack of 50
Produttore/marchio commerciale
Microflex UL-315-XL
Lungh. × spessore
11.8 in. (300 mm) × 9.8 mil (0.25 mm)
Descrizione generale
TA standard for high-risk applications, this glove has an extended, beaded cuff for increased protection over the wrist and forearm. Fingertip texturing allows for a better grip in wet and dry conditions.
Can be worn comfortably for hours.
  • 100% powder-free, non-contaminating
  • Ultra-Grip surface for non-slip wet gripping power
  • Gradient dipping varies glove thickness for maximum sensitivity
  • Triple reinforced cuff and palm
Thickness:
  • Cuff: 0.18 mm (7.1 mil)
  • Palm: 0.25 mm (9.8 mil)
  • Finger: 0.35 mm (13.8 mil)
  • Length: 300 mm (11.8")
Note legali
Microflex is a registered trademark of CIT Healthcare LLC
ULTRA ONE is a registered trademark of Microflex Medical Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)