Documenti fondamentali
Z264385
Supelco
Hamilton® TLC syringes
1701, volume 10 μL, needle size 26s ga, needle type, fixed, needle L 51 mm (2 in.),
coated tip
Scegli un formato
1 EA
85,20 €
85,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
85,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
85,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
stainless steel needle (PTFE coated tip)
Misura ago
26s ga
Caratteristiche
needle type fixed
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 80050
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
10 μL
Descrizione generale
PTFE coats the final 3/4 in. of this 2 in. (51 mm) long cemented needle. This allows for more reproducible sample spotting on TLC plates.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)