Documenti fondamentali
Z263273
Sigma-Aldrich
Wheaton wide-mouth bottle
capacity 65 oz (2000 mL), white polypropylene cap, clear, PTFE flat liner
Sinonimo/i:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, wide mouth glass
Scegli un formato
1 PKG
151,00 €
151,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
151,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
151,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PTFE flat liner
round bottle
soda-lime glass bottle
white polypropylene cap
Dimens. tappo
83-400
Giunto
Joints threaded neck (83-400)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
with cap
with cap
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® W216932
Capacità
65 oz (2000 mL)
diam. × alt.
122 mm × 213 mm
Colore
clear
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)