Documenti fondamentali
Z263125
Sigma-Aldrich
Wheaton wide-mouth bottle
capacity 2 oz (60 mL), white polypropylene cap, amber, vinyl flat liner
Sinonimo/i:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, wide mouth glass
Scegli un formato
1 PKG
112,00 €
112,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
112,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
112,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
Dimens. tappo
33-400
Giunto
Joints threaded neck (53-400)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
with cap
with cap
Confezionamento
pkg of 24 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® W216940
Capacità
2 oz (60 mL)
diam. × alt.
44 mm × 75 mm
Colore
amber
Caratteristiche e vantaggi
  • Ideal for storage of light sensitive samples or dry powders
  • Easy removal of contents
  • HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification
  • Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)
  • Amber, USP Type III soda-lime glass
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)