Documenti fondamentali
Z250228
Sigma-Aldrich
Wheaton wide-mouth bottle
amber soda-lime glass bottle, capacity 1000 mL, white polypropylene cap, (PTFE faced LDPE liner), case of 12 ea
Sinonimo/i:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, wide mouth glass
Scegli un formato
1 PKG
206,00 €
206,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
206,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
206,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
(PTFE faced LDPE liner)
amber soda-lime glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
wide-mouth bottle
Giunto
Joints threaded neck (53-400)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
with cap
with cap
Confezionamento
case of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® W216950
Capacità
1000 mL
diam. × alt.
99 mm × 178 mm
Caratteristiche e vantaggi
  • Ideal for storage of light sensitive samples or dry powders
  • Easy removal of contents
  • HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification
  • Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)
  • Amber, USP Type III soda-lime glass
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)