Documenti fondamentali
Z263052
Sigma-Aldrich
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 32 oz (1,000 mL), clear, white polypropylene cap, PTFE flat liner
Sinonimo/i:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
Scegli un formato
12 EA
148,00 €
148,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
148,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
148,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PTFE flat liner
colorless bottle
glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
Giunto
Joints threaded neck (33-400)
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pkg of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® W216811
Capacità
32 oz (1,000 mL)
diam. × alt.
94 mm × 206 mm
Colore
clear
Descrizione generale
Convenience packed with closures attached. Bottles made of Wheaton "900" amber glass or "800" clear soda lime flint glass.
Choice of cap styles:
  • White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
  • Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
Caratteristiche e vantaggi
  • Manufactured from clear USP Type III soda-lime glass
  • Polypropylene caps with choice of liners
Note legali
Poly-Seal is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)