Z262811
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 4 oz (125 mL), clear, black plastic cap, Poly-Seal® cone liner
Sinonimo/i:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
Scegli un formato
111,00 €
Scegli un formato
About This Item
111,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
black plastic cap
colorless bottle
glass bottle
round bottle
Dimens. tappo
22-400
Giunto
Joints threaded neck (22-400)
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pkg of 24 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® W216814
Capacità
4 oz (125 mL)
diam. × alt.
48 mm × 112 mm
Colore
clear
Categorie correlate
Descrizione generale
Choice of cap styles:
- White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
- Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
Caratteristiche e vantaggi
- Manufactured from clear USP Type III soda-lime glass
- Polypropylene caps with choice of liners
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)