Documenti fondamentali
Z260762
Nalgene® fluorinated jerrican carboy
capacity 20 L (5 gal)
Sinonimo/i:
carboys, jerricans, plastic jerry cans
Scegli un formato
1 EA
161,00 €
161,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
161,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121820
NACRES:
NB.35
161,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
closure size
53B
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 2242-0050
Alt. × largh. × lungh.
229 mm × 445 mm × 305 mm
Capacità
20 L (5 gal)
Descrizione generale
Useful with most acids, alkalis, and aggressive solvents. The fluorinated HDPE surface provides improved barrier properties and reduced solvent absorption and penetration. Long integral spout and recessed bottom handgrip allows easy pouring.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)