Documenti fondamentali
Z260223
Sigma-Aldrich
FORTUNA® Optifix® Safety bottle-top dispenser
Safety model, volume 6-30 mL
Scegli un formato
1 EA
665,88 €
665,88 €
Prezzo di listino716,00 €Risparmia il 7%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
665,88 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
665,88 €
Prezzo di listino716,00 €Risparmia il 7%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
subdivision 0.5 mL
Produttore/marchio commerciale
Fortuna Graf 101.107-44
Campo di misura del volume
6-30 mL
Volume
6-30 mL
Raccordi
GL 40
GL 45
Categorie correlate
Descrizione generale
For dispensing strong acids and aggressive chemicals
Features:
  • PTFE encased dispensing piston with sealing lip at its end
  • FIX adapter made of PTFE
  • Valve block made of PTFE, no metal springs in the valve - no corrosion
  • Visible dispensing process by the use of a dispensing cylinder made of glass, coated with plastic-protection against breakage
  • Ergonmic finger protection cap
  • Fast and easy volume setting with additional fine adjustment
Supplied as Optifix® Safety dispenser, 2 PTFE adapters GL40 + GL45 & 1 PTFE intake tube
Note legali
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Optifix is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)