Documenti fondamentali
Z257419
Spirit-filled low-temperature thermometer
L 305 mm (30.5 cm), temp. range -200/30 °C
Scegli un formato
1 EA
298,00 €
298,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
298,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
298,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
HB Instruments B60760-1600
Parametri
-200/30 °C temp. range
Lunghezza
305 mm (30.5 cm)
Categorie correlate
Descrizione generale
These thermometers contain an organic liquid except Z257419 which is filled with a clear Toluene liquid. Total-immersion. 1° divisions for use in general-laboratory, low-temperature applications.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)