Documenti fondamentali
Z256331
Wrap-it ties
L 7 1/2 in.
Sinonimo/i:
tie wrap, wrap tie
Scegli un formato
250 EA
54,70 €
54,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 EA
54,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
54,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Parametri
50 lb tensile strength
Lunghezza
7 1/2 in.
Descrizione generale
Self-locking, one-piece nylon construction. Excellent for securing rubber septa to bottles and flask joints, attachment of tubing to hose barbs or glassware, and for closing plastic bags or drum liners. Use with Wrap-it tie installing tool.
Tear-off version is blue in color and is easily removed from septum with a quick pulling motion.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)