Documenti fondamentali
Z252034
Nalgene® drop-dispenser bottle
capacity 60 mL (2 oz)
Sinonimo/i:
dispensing bottle, drop bottle
Scegli un formato
12 EA
56,20 €
56,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
56,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
56,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
low-density polyethylene bottle
polypropylene cap
polypropylene dropping closure and cap
round bottle
Giunto
Joints threaded neck (20-415)
Confezionamento
pkg of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 2411-0060
Capacità
60 mL (2 oz)
Dimens. tappo
20 mm
Descrizione generale
Always dispenses one drop at a time. One-hand operation. Leakproof. Captive spout cap won′t pop out or leak when bottle is squeezed.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)