Documenti fondamentali
Z247219
Coors porcelain crucible cover
cap size B, I.D. 39 mm
Scegli un formato
1 PKG
191,00 €
191,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
191,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
191,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Dimens. tappo
B
Confezionamento
pkg of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Coorstek 66123
Diam. int.
39 mm
Descrizione generale
Coors porcelain crucible cover is glazed all over except for the rim.
Caratteristiche e vantaggi
  • Ensures great resistance to thermal-shock
  • Durable
  • Rigid
  • Sustained refractory qualities
Altre note
Covers may not fit exactly on crucibles due to unavoidable wall thickness variations within the crucible.
Note legali
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)