Documenti fondamentali
Z247057
Coors casserole
capacity 270 mL
Scegli un formato
1 EA
57,66 €
57,66 €
Prezzo di listino60,70 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
57,66 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
57,66 €
Prezzo di listino60,70 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
circles
porcelain
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
case of 12 ea (Internal pack of 6)
Produttore/marchio commerciale
Coorstek 66060
Capacità
270 mL
diam. × alt.
100 mm × 50 mm
Diam. piastra
100 mm
Descrizione generale
Porcelain, with lip and flat handle. Glazed inside and out, except for rim and top of handle.
Note legali
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)