Documenti fondamentali
Z243299
Sigma-Aldrich
ACE Squibb separatory funnel with Locktight stopper
capacity 1,000 mL, stopper joint: ST/NS 24/40
Scegli un formato
1 EA
450,00 €
450,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
450,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
450,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS stopper24/40
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 723163
Capacità
1,000 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
European style funnel with new leaktight locking stopper that will not fall out during shaking or transportation. The stopper is secured into a screw-threaded top joint via cap and Viton® O-ring for a positive, leaktight seal. Supplied complete with 1:5 PTFE plug, stopper, cap, and O-ring.
Note legali
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)