Documenti fondamentali
Z225606
Stainless steel forceps
Specimen, L 8 in.
Scegli un formato
1 EA
14,60 €
14,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
14,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122405
NACRES:
NB.35
14,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pack of 1 ea
Lunghezza
8 in.
Descrizione generale
with serrated tips
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10
Stainless steel forceps Reverse action
Z168769
Stainless steel forceps
Stainless steel forceps Dissecting
Z168793
Stainless steel forceps
Stainless steel forceps Specimen, L 4 1/2 in.
Z168726
Stainless steel forceps
Dressing tissue forceps L 12 in.
F4642
Dressing tissue forceps
Dressing tissue forceps L 6 in.
F4267
Dressing tissue forceps
Stainless steel forceps Dumont
Z168742
Stainless steel forceps
Artis tweezer Style 5-SA
Z742676
Artis tweezer
Stainless steel forceps High-precision
Z225304
Stainless steel forceps
Stainless steel forceps Fine tip, curved
Z168785
Stainless steel forceps