Documenti fondamentali
Z223646
Sigma-Aldrich
Aldrich® septum-inlet adapter, female
Screw-thread, joint: ST/NS 29/32
Scegli un formato
1 EA
68,50 €
68,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
68,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
68,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS29/32
Descrizione generale
Septum-inlets require septum Z565695 or Z565679 except where noted.
Linkage
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)